Merck
279528
Sigma-Aldrich
1,3-Diiminoisoindoline
97%
Synonim(y):
1,3-Isoindolinediimine, Phthalimide diimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Beilstein:
118477
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
mp
~197 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N=C1NC(=N)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H,(H3,9,10,11)
Klucz InChI
RZVCEPSDYHAHLX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergey M Borisov et al.
ACS applied materials & interfaces, 2(2), 366-374 (2010-02-27)
A new class of oxygen indicators is described. Platinum(II) and palladium(II) complexes of azatetrabenzoporphyrins occupy an intermediate position between tetrabenzoporphyrins and phthalocyanines and combine features of both. The new dyes are excitable in the red part of the spectrum and
Nathan J Yutronkie et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(8) (2019-04-27)
Efficient synthesis of silicon phthalocyanines (SiPc) eliminating the strenuous reaction conditions and hazardous reagents required by classical methods is described. Implementation into organic thin-film transistors (OTFTs) affords average electron field-effect mobility of 3.1 × 10-3 cm2 V-1 s-1 and threshold