272728
Benzoylacetonitrile
99%
Synonim(y):
β-Oxohydrocinnamonitrile
About This Item
Próba
99%
Postać
solid
tw
160 °C/10 mmHg (lit.)
mp
82-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Klucz InChI
ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3