Merck
266655
Sigma-Aldrich
Cobalt
pieces, 99.5% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
pieces
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
D W Su et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3354-3359 (2013-07-19)
Highly ordered mesoporous Co3O4 nanostructures were prepared using SBA-15 silica as hard templates. The mesoporous structures were characterized by X-ray diffraction, high resolution transmission electron microscopy, and N2 adsorption/desorption isotherm analysis. The results demonstrated that the as-prepared mesoporous Co3O4 has
Heather De Bari et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 69(Pt 3), 228-236 (2013-03-23)
The X-ray crystal structure of ribosome hibernation promoting factor (HPF) from Vibrio cholerae is presented at 2.0 Å resolution. The crystal was phased by two-wavelength MAD using cocrystallized cobalt. The asymmetric unit contained two molecules of HPF linked by four Co
S Perconti et al.
Journal of biological regulators and homeostatic agents, 27(2), 443-454 (2013-07-09)
Size-dependent characteristics of novel engineered nanomaterials might result in unforeseen biological responses and toxicity. To address this issue, we used cDNA microarray analysis (13443 genes) coupled with bioinformatics and functional gene annotation studies to investigate the transcriptional profiles of Balb/3T3
Pushya A Potnis et al.
Cellular immunology, 282(1), 53-65 (2013-05-18)
Metal orthopedic implant debris-induced osteolysis of hip bone is a major problem in patients with prosthetic-hips. Although macrophages are the principal targets for implant-wear debris, the receptor(s) and mechanisms underlying these responses are not fully elucidated. We examined whether the
M K Shobana et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3535-3538 (2013-07-19)
Ferrites are extremely important magnetic ceramics in the production of electronic components because they reduce the energy losses by the induced currents acting as electrical insulators. Similarly, the spinel-structured cobalt-based ferrites are promising materials for stress, torsion sensors and energy