265128
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
99%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
259 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6FNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
Klucz InChI
WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fungicidal agents
- Antitumor agents
- 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
- Factor Xa inhibitors
- Enantioselective D3 receptor antagonists
- Ligands for hFPRL1 (or ALXR) receptor in inflammation
- Antibacterial agents
- Inhibitors of hepatitis C virus NS3·4A protease
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3