Merck
265063
Sigma-Aldrich
Beryllium
chunks, 99.9%
Synonim(y):
Glucinium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Be
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
9.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99.9%
Formularz
chunks
temp. samozapłonu
1198 °F
przydatność reakcji
reagent type: Lewis acid
core: beryllium
reagent type: catalyst
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
gęstość
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Klucz InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starting material for novel sterically encumbered arylberyllium compounds.
Reagent for:
  • Synthesis of beryllium phthalocyanine
  • Metal mediated dechlorination
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Renato Winkler et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(44), 17674-17679 (2013-06-27)
Combined measurements of water isotopologues of a snow pit at Vostok over the past 60 y reveal a unique signature that cannot be explained only by climatic features as usually done. Comparisons of the data using a general circulation model
R. Kubiak, et al.,
Inorgorganica Chimica Acta, 359, 1344-1350 (2006)
A Hermanne et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 70(12), 2763-2772 (2012-10-10)
New experimental data for production of (7)Be and (22,24)Na in deuteron irradiation of (nat)Mg and Al up to 50 MeV are presented. The induced activity, measured with HPGe spectroscopy, allows us to determine excitation functions of (nat)Mg(d,x) and (27)Al(d,x) reactions
Isaac J Larsen et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6171), 637-640 (2014-01-18)
Evaluating conflicting theories about the influence of mountains on carbon dioxide cycling and climate requires understanding weathering fluxes from tectonically uplifting landscapes. The lack of soil production and weathering rate measurements in Earth's most rapidly uplifting mountains has made it
Mark Niemeyer et al.
Inorganic chemistry, 36(21), 4688-4696 (2001-10-24)
The use of the terphenyl substituent -C(6)H(3)-2,6-Mes(2) (abbreviated Ar) has permitted the synthesis of several new low-coordinate beryllium compounds. Reaction of 1 equiv of LiAr with BeCl(2)(OEt(2))(2) or BeBr(2)(OEt(2))(2) (1) gives the monomeric complexes ArBeX(OEt(2)) (X = Cl (2); Br