Kluczowe dokumenty
248401
Magnesium methyl carbonate solution
2.0 M in DMF
Synonim(y):
MMC, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, Stile’s reagent
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
2.0 M in DMF
gęstość
1.103 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
Klucz InChI
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger-Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?