Merck
247677
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride
90% NaBH4 basis, pellets, diam. 8 mm, Cobalt (Doped)
Synonim(y):
Cobalt-doped sodium borohydride, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Wzór liniowy:
NaBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz:
pellets
Próba:
90% NaBH4 basis
Poziom jakości
Próba
90% NaBH4 basis
Formularz
pellets
skład
Cobalt (Doped)
przydatność reakcji
reagent type: reductant
Średnica
8 mm
zanieczyszczenia
7.5% CoCl2
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium borohydride has been used as a reductant in the synthesis of branched gold nanoparticles from gold(III) chloride trihydrate. It has also been used for the production of hydrogen gas by reacting with sea water in the presence of boron oxide.
Cechy i korzyści
A convenient solid source of hydrogen gas. Each pellet readily liberates ~500mL of hydrogen gas upon contact with water. Useful for producing an anaerobic reducing atmosphere in biological experiments. Cobalt-doped
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Acid acceleration of hydrogen generation using seawater as a reactant
Becker-Glad CA & Glad W. E
International Journal of Hydrogen Energy, 41(40), 17761-17770 (2016)
Fatemeh Haji Ghahremani et al.
International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group, 27(6), 625-636 (2011-08-19)
Hyperthermia, generated using microwave (MW), infrared, ultrasound and other methods, is often utilised as an adjuvant technique to sensitise cancer lesions to radiation therapy and chemotherapy. In the current research, MW hyperthermia efficacy in synergism with chemotherapy was investigated in
Comparative study of X-ray treatment and photodynamic therapy by using 5-aminolevulinic acid conjugated gold nanoparticles in a melanoma cell line
Mohammadi Z, et al
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology (Print), 45(3), 467-473 (2017)
Dimethylsulphoxide (DMSO) in biological samples: A comparison of the TiCl3 and NaBH4 reduction methods using headspace analysis.
Deschaseaux ESM, et al.
Marine Chemistry, 164, 9-15 (2014)
Enhancement of Cisplatin Efficacy by Gold Nanoparticles or Microwave Hyperthermia? An In Vitro Study on a Melanoma Cell Line
Moradpoor R, et al
Iranian journal of cancer prevention, 10(1) (2017)