Kluczowe dokumenty
244953
Potassium trichloro(ethylene)platinate(II) hydrate
Synonim(y):
Zeise’s salt
About This Item
Polecane produkty
skład
Degree of hydration, ≤1
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
220 °C (dec.) (lit.)
gęstość
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.[K+].C=C.Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H4.3ClH.K.H2O.Pt/c1-2;;;;;;/h1-2H2;3*1H;;1H2;/q;;;;+1;;+2/p-3
Klucz InChI
DCEGWIMEFFONKJ-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?