240567
2-Butanol
≥99%
Synonim(y):
sec-Butyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
12.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
granice wybuchowości
9.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
tw
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.