Merck
235350
Sigma-Aldrich
2-Benzylaniline
≥99%
Synonim(y):
2-Aminodiphenylmethane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Beilstein:
2803264
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
solid
tw
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
49-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
Klucz InChI
DWOBGCPUQNFAFB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Ignacio Andrés et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(2), 243-248 (2002-01-05)
The synthesis of a series of novel 2-(aminoalkyl)-2,3,3a,8-tetrahydrodibenzo[c,f]isoxazolo[2,3-a]azepine derivatives as well as their 5-HT(2A/2C) and H(1) receptor binding affinities are described. The in vivo activity as potential anxiolytics of the synthesised compounds was measured in a mCPP challenge test. One
New bis (imino) pyridine-iron (II)-and cobalt (II)-based catalysts: synthesis, characterization and activity towards polymerization of ethylene.
Abu-Surrah AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 648(1), 55-61 (2002)
Stereoselective synthesis of (R)-(-)-mianserin.
Pawlowska J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(21), 3335-3342 (2003)