Merck
234877
Sigma-Aldrich
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate
98%
Synonim(y):
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
C4H5NO4Na2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.07 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Dwuzasadowy hydrat iminodioctanu sodu (monohydrat soli disodowej kwasu iminodioctowego) został wykorzystany do przygotowania:
  • różnych nośników kwas iminodioctowy-agaroza, przydatnych do selektywnej adsorpcji dużych białek
  • KwasN-(o-hydroksybenzylo) iminodioctowy (ligand multidentyczny)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benevides C C Pessela et al.
Journal of chromatography. A, 1055(1-2), 93-98 (2004-11-25)
A strategy to selectively adsorb large proteins on immobilized metal ion affinity chromatography supports is presented. It is based on the fact that large proteins have a large surface that permits the long distance interaction with groups placed quite far
New multidentate ligands. XVII. Chelating tendencies of N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (H3L).
Harris WR, et al.
Inorganic Chemistry, 14(5), 974-978 (1975)