Merck
218650
Sigma-Aldrich
Diphosphorus tetraiodide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
P2I4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
569.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
124-127 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
IP(I)P(I)I
InChI
1S/I4P2/c1-5(2)6(3)4
Klucz InChI
YXXQTQYRRHHWFL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diphosphorus tetraiodide is an orange crystalline solid that can be used as a reagent for organic synthesis. It shows a high affinity for oxygen and can be used in substitution of alcohol to form alkyl iodides. It can also be used in the conversion of carboxylic acids to nitriles.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of Oximes of ?-Diketones with Diphosphorous Tetraiodide for Preparation of Oxadiazoles and Nitriles
Telveka VN and Balaram ST
Synthetic Communications, 43(2), 221-227 (2013)
A novel system for the synthesis of nitrile from carboxylic acids
Telveka VN and Rane AR
Tetrahedron Letters, 48(34), 6051-6053 (2007)
Tetrahedron Letters, 180-180 (1979)