Kluczowe dokumenty
21625
DL-β-Homoleucine
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(±)-3-Amino-5-methylcaproic acid, (±)-3-Amino-5-methylhexanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (NT)
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222-228 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
MLYMSIKVLAPCAK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)