Kluczowe dokumenty
205923
Platinum on carbon
extent of labeling: 1 wt. % loading, matrix activated carbon support
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
1 wt. % loading
macierz
activated carbon support
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds
- direct alcohol fuel cells (DAFCs)
- an electrocatalyst in hydrogen evolution reaction (HER)
- formation of nanocatalyst for polymer electrolyte fuel cells
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Ogniwa paliwowe z membraną protonowymienną (PEM) działają w stosunkowo niskich temperaturach i składają się z dwóch elektrod oraz przewodzącego elektrolitu.
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.