Key Documents
203726
Magnesium sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Sulfuric acid magnesium salt
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
<0.01 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?