Merck
200972
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride solution
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
NaBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldwin Suryo Rahmanto et al.
Free radical biology & medicine, 53(6), 1308-1316 (2012-08-14)
Singlet oxygen ((1)O(2)) is a reactive oxygen species generated during photo-oxidation, inflammation, and via peroxidase-catalyzed reactions (e.g., myeloperoxidase and eosinophil peroxidase). (1)O(2) oxidizes the free amino acids Trp, Tyr, His, Cys, and Met, and those species present on peptides/proteins, with
Meganne L Christian et al.
ACS nano, 6(9), 7739-7751 (2012-08-10)
Owing to its high storage capacity (10.8 mass %), sodium borohydride (NaBH(4)) is a promising hydrogen storage material. However, the temperature for hydrogen release is high (>500 °C), and reversibility of the release is unachievable under reasonable conditions. Herein, we
Qinghua Cui et al.
Analytica chimica acta, 724, 86-91 (2012-04-10)
Silver nanoclusters (Ag NCs) templated with DNAs have attracted much attention as novel fluorophores because of their convenient emission tunability by the sequence and length of the template DNAs. However, the precise production of Ag NCs in a site-specific manner
Anna V Ogorodnikova et al.
Biochimica et biophysica acta, 1851(9), 1262-1270 (2015-05-27)
Profiling of oxylipins from young maize roots revealed complex patterns of products mainly originating from the combined actions of 9- and 13-lipoxygenases and allene oxide synthase (AOS). A distinctive feature was the high content of the cyclopentenone 10-oxo-11-phytoenoic acid (10-oxo-PEA).
Shannon M Conley et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(8), 3468-3479 (2014-04-17)
Retinal degeneration slow (RDS/PRPH2) is critical for the formation of the disc/lamella rim in photoreceptor outer segments (OSs), but plays a different role in rods vs. cones. Without RDS, rods fail to form OSs, however, cones lacking RDS (in the