Merck
19997
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide solution
packed in FEP bottles, ~5.5 M in decane (over molecular sieve 4Å)
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1098280
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
jakość
packed in FEP bottles
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
52.9-66.8% (iodometric)
~5.5 M in decane (over molecular sieve 4Å)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403
gęstość
0.83 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Klucz InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in oxidative desulfurization of fuelsand as an oxidant for the epoxidation of styrene.
Inne uwagi
Safe and stable oxidant for the Sharpless epoxidation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Controlled synthesis of a- and c-Fe2O3 nanoparticles via thermolysis of PVA gels and studies on a-Fe2O3 catalyzed styrene epoxidation.
Bepari RA,et al.
Journal of Saudi Chemical Society (2014)
Oxidative desulfurization of fuel oil. Part I. Oxidation of dibenzothiphenes using tert-butyl hydroperoxide
Wang D,et al.
Applied Catalysis A: General, 253, 91-99 (2003)
K. Akashi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 2063-2063 (1978)
T. Katsuki et al.
Org. React., 48, 1-1 (1996)
Maxim O Ratnikov et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1549-1557 (2013-01-10)
A general mechanism is proposed for transition metal-catalyzed oxidative Mannich reactions of N,N-dialkylanilines with tert-butyl hydroperoxide (TBHP) as the oxidant. The mechanism consists of a rate-determining single electron transfer (SET) that is uniform from 4-methoxy- to 4-cyano-N,N-dimethylanilines. The tert-butylperoxy radical