Merck
198080
Sigma-Aldrich
Methyl Green
zinc chloride salt, certified by the Biological Stain Commission, Dye content 85 %
Synonim(y):
Ethyl Green
About This Item
Wzór liniowy:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.24
Numer w indeksie barw:
42590
Beilstein:
3914106
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
Postać
powder
skład
Dye content, 85%
metody
titration: suitable
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL
λmaks.
423 nm (2nd)
629 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥11100 at 417-425 in H2O at 0.005 g/L
≥16000 at 311-319 in H2O at 0.005 g/L
≥60000 at 626-634 in H2O at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Klucz InChI
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Methyl Green is a basic dicationic dye and is composed of triphenylmethane. It is suitable for the detection of DNA and RNA. It acts as a photochromophore and used to activate gelatinous films. At a very high pH, methyl green forms an alkaline solution and gets converted to a colorless carbinol base. In the presence of hydroxide anion, methyl green produces crystal violet dye and ethanol.
Przydatność
Suitable for use as a DNA stain.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 183-183 (1954)
Photodegradation of methyl green using visible irradiation in ZnO suspensions: determination of the reaction pathway and identification of intermediates by a high-performance liquid chromatography--photodiode array-electrospray ionization-mass spectrometry method
Mai FD, et al.
Journal of Chromatography A, 1189(1-2), 355-365 (2008)
Journal of the American Medical Association, 76, 240-240 (1921)
Virchow?s Arch. (Pathol. Anat.), 157, 19-19 (1899)
R.D. Lillie Ed.
Conn?s Biological Stains, 282-282 (1977)