195294
Water, deuterium-depleted
≤1 ppm (Deuterium oxide)
Synonim(y):
Deuterated depleted water
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≤1 ppm (Deuterium oxide)
Postać
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves