Merck
194212
Sigma-Aldrich
2-Isopropenylaniline
≥98%
Synonim(y):
2-(1-Methylethenyl)aniline, 2-(1-Methylethenyl)benzenamine, 2-(Prop-1-en-2-yl)aniline, o -Isopropenylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Beilstein:
3081217
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.57 (lit.)
tw
95 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,1,10H2,2H3
Klucz InChI
HEDYZFYQYPWWCC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)