Key Documents
193747
Tryptamine
≥97%
Synonim(y):
2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)indole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
tw
137 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
113-116 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1 g/L at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Klucz InChI
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Zastosowanie
- multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines
- in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide
- in surface-enhanced Raman spectroscopic investigation of indole ring-terminated self-assembled monolayer on gold electrode
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?