Kluczowe dokumenty
184217
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
96%
Synonim(y):
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
96%
mp
266-269 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Oc1ccnc2cc(ccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
Klucz InChI
OWPLFJSQLPTCHS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-hydroksy-7-(trifluorometylo)chinolina została użyta w syntezie 4[[7-(trifluorometylo)chinolin-4-ylo]oksy]ftalonitrylu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis and characterization of [7-(trifluoromethyl) quinolin-4-yl] oxy-substituted phthalocyanines.
Kocan H and Burat AK.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 171-177 (2013)