Kluczowe dokumenty
171603
DL-3-Phenylserine hydrate
98%
Synonim(y):
wodzian beta-hydroksyfenyloalaniny
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CO2H·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
186 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O.NC(C(O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.H2O/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H2
Klucz InChI
DUGXBGWTWDCGNP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?