Merck
159735
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide
97%
Synonim(y):
Tris-formaminomethane
About This Item
Wzór liniowy:
(HCONH)3CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
170-172 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
[H]C(=O)NC(NC([H])=O)NC([H])=O
InChI
1S/C4H7N3O3/c8-1-5-4(6-2-9)7-3-10/h1-4H,(H,5,8)(H,6,9)(H,7,10)
Klucz InChI
HNPCDFJZADHNHD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N′,N′′-metylidynyloformamid jest również określany jako tris(formamido)metan.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Tris (carboalkoxyamino) methane and N-Carbethoxyiminocarboxylic Acid Esters.
Grakauskas V.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3251-3252 (1971)