Kluczowe dokumenty
142026
Benzoyleneurea
97%
Synonim(y):
2,4(1H,3H)-Quinazolinedione
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
300 °C (lit.)
rozpuszczalność
ammonium hydroxide: soluble 10 mg/mL
DMF: soluble
alcohols: slightly soluble
ciąg SMILES
O=C1NC(=O)c2ccccc2N1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(12)10-7/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
Klucz InChI
SDQJTWBNWQABLE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)