Merck
141682
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneacetonitrile
97%
Synonim(y):
2-Thienylacetonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.18
Beilstein:
106960
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
tw
115-120 °C/22 mmHg (lit.)
235-238 °C (lit.)
gęstość
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#CCc1cccs1
InChI
1S/C6H5NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3H2
Klucz InChI
CLSHQIDDCJTHAJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Thiopheneacetonitrile was used as reagent during the synthesis of monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hye-Seon Shin et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(11), 6324-6331 (2012-10-31)
Monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres were facilely prepared through the reduction of gold precursor, AuCl₄⁻, by 2-thiopheneacetonitrile in an aqueous solution. Concomitantly, 2-thiopheneacetonitrile polymerized during this redox process. As a result, Au nanoparticle was encapsulated by conductive polymer shell to afford