Kluczowe dokumenty
13900
O-Benzyl-L-serine
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (NT)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +21±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~227 °C (dec.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?