Merck
134317
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenylcyclopropyl isocyanate
90%, remainder predominantly cis
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C3H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
75-76 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
phenyl
ciąg SMILES
O=C=N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9NO/c12-7-11-10-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6H2/t9-,10+/m0/s1
Klucz InChI
DYUXVJAFBUZREW-VHSXEESVSA-N
Zastosowanie
Izocyjanian trans-2-fenylocyklopropylu został użyty jako monomer izocyjanowy podczas ogólnej syntezy w fazie stałej w celu identyfikacji ligandów receptora aktywowanego proliferatorami peroksysomów.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K G Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(22), 2959-2962 (2001-10-26)
We have developed a general solid-phase synthesis for identification of PPAR ligands. Synthesis of a 480-member library led to the identification of a potent PPAR gamma/delta dual agonist 23. Compound 23 showed good plasma exposure in rats and demonstrated antihyperglycemic