Kluczowe dokumenty
133221
Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane
95%
Synonim(y):
Dichlorophen, Dichlorophene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
168-172 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 1g/g
methanol: soluble
petroleum ether: soluble
toluene: very slightly soluble
water: insoluble
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cc2cc(Cl)ccc2O
InChI
1S/C13H10Cl2O2/c14-10-1-3-12(16)8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)17/h1-4,6-7,16-17H,5H2
Klucz InChI
MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?