Merck
123250
Sigma-Aldrich
4-Antipyrinecarboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carboxaldehyde, Antipyraldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
162-165 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-11(8-15)12(16)14(13(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
QFYZFYDOEJZMDX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Antypirynokarboksyaldehyd ulega kondensacji z 4′-aminobenzo-15-koroną-5- dając funkcjonalizowany eter koronowy.
Zastosowanie
4-Antypirynokarboksyaldehyd został użyty w syntezie nowej eteru koronowego-antypiryny schiffs base.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and spectroscopic characterization of iron (II) and copper (II) complexes of a functionalized crown ether.
Hayvali Z.
Transition Metal Chemistry, 34(1), 97-101 (2009)
Ashraf S Hassan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-06)
A series of Bis-pyrazole Schiff bases (6a-d and 7a-d) and mono-pyrazole Schiff bases (8a-d and 9a-d) were designed and synthesized through the reaction of 5-aminopyrazoles 1a-d with aldehydes 2-5 using mild reaction condition with a good yield percentage. The chemical