Merck
120707
Sigma-Aldrich
Methyl 4-fluorobenzoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
tw
90-92 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 4-fluorobenzoate can be used in the synthesis of trisubstituted imidazole derivatives containing a 4-fluorophenyl group, a pyrimidine ring, and a CN- or CONH2-substituted benzyl moiety.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dae-Kee Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(14), 4006-4010 (2008-06-24)
A series of trisubstituted imidazole derivatives containing a 4-fluorophenyl group, a pyrimidine ring, and a CN- or CONH(2)-substituted benzyl moiety have been synthesized and evaluated for p38alpha MAP kinase inhibitory activity. Among them, compounds 22c, 27b, and 28b inhibited p38alpha
Rafał Frański et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 53(5), 379-384 (2018-02-15)
Gas phase decompositions of protonated methyl benzoate and its conjugates have been studied by using electrospray ionization-collision induced dissociation-tandem mass spectrometry. Loss of CO2 molecule, thus transfer of methyl group, has been observed. In order to better understand this process