Merck
114278
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethoxy)benzene
98%
Synonim(y):
β-Chlorophenetole, 2-Chloroethyl phenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Beilstein:
971048
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenoxy
ciąg SMILES
ClCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
VQUYNUJARXBNPK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(2-chloroetoksy)benzen jest stosowany w reakcji sprzęgania benzaldehydu, cynamylotrimetylosilanu i anizolu w syntezie pseudosymetrycznych pochodnych tamoksyfenu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isamu Shiina et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(9), 2421-2424 (2007-03-10)
Three new pseudo-symmetrical tamoxifen derivatives, RID-B (15), C (16), and D (17), were synthesized via the novel three-component coupling reaction, and the structure-activity relationships of the pseudo-symmetrical tamoxifen derivatives were examined. It was discovered that 15 strongly inhibits the viability