Merck
114154
Sigma-Aldrich
trans-3,6-Endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride
97%
Synonim(y):
trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
bp
114-118 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-8(12)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)13/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
Klucz InChI
KANQIAARVSWKKG-XZBKPIIZSA-N
Opis ogólny
Trans-3,6-endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride (tNBDC, trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride) undergoes interfacial polymerization reaction with 1,3-diaminopropane on the surface of a modified polyacrylonitrile (mPAN) during the fabrication of DAPE-SCC/mPAN or DAPE-tNBDC/mPAN TFC membranes.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigation of fine-structure of polyamide thin-film composite membrane under swelling effect by positron annihilation lifetime spectroscopy and molecular dynamics simulation.
Huang YH, et al.
Journal of Membrane Science, 417-418, 201?209-201?209 (2012)