Merck
10720
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-aminobenzoate
≥97.0%
Synonim(y):
tert-Butyl anthranilate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.24
Beilstein:
2936796
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.540
gęstość
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
Klucz InChI
HDXMPGOKFMBDHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)