Y0002297
Terpin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
trans-Terpin, 4-(2-Hydroxyisopropyl)-1-methylcyclohexanol, p-Menthane-1,8-diol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
terpin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
115-118 °C (dec.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O)CC1
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8/h8,11-12H,4-7H2,1-3H3/t8-,10-
Klucz InChI
RBNWAMSGVWEHFP-CZMCAQCFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)