12 zasad zielonej chemii
Czym jest zielona chemia?
Celem zielonej chemii jest zmniejszenie wpływu chemikaliów na zdrowie ludzkie i praktycznie wyeliminowanie skażenia środowiska poprzez dedykowane, zrównoważone programy prewencyjne. Zielona chemia poszukuje alternatywnych, przyjaznych dla środowiska mediów reakcyjnych, a jednocześnie dąży do zwiększenia szybkości reakcji i obniżenia temperatur reakcji.
Koncepcja zielonej chemii stosuje innowacyjne rozwiązania naukowe do rozwiązywania problemów środowiskowych stawianych w laboratorium. Paul T. Anastas, chemik organiczny pracujący w Biurze Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Toksynom w EPA, oraz John C. Warner opracowali Dwanaście Zasad Zielonej Chemii w 1991 roku. Zasady te można podzielić na "Zmniejszanie ryzyka" i "Minimalizowanie śladu środowiskowego."
Chcesz zobaczyć 12 zasad w działaniu? Zapoznaj się z naszym narzędziem DOZN™ Quantitative Green Chemistry Evaluator. Można również zapoznać się z 4 kategoriami bardziej ekologicznych alternatyw.
Zasady i przykłady zielonej chemii
1. Zapobieganie
Lepiej jest zapobiegać powstawaniu odpadów niż je przetwarzać lub sprzątać po ich wytworzeniu.
Przykład: Niektóre przeciwciała ZooMAb® Antibodies
2. Ekonomia atomowa
Metody syntetyczne powinny być zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować włączenie wszystkich materiałów użytych w procesie do produktu końcowego.
Przykład: Re-engineered Product XPhos
3. Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne
Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, metody syntetyczne powinny być zaprojektowane tak, aby wykorzystywać i generować substancje, które mają niewielką lub żadną toksyczność dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
Przykład: Certain Solvents & Building Blocks
4. Projektowanie bezpieczniejszych substancji chemicznych
Produkty chemiczne powinny być projektowane w taki sposób, aby wpływały na ich pożądaną funkcję, jednocześnie minimalizując ich toksyczność.
5. Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i substancje pomocnicze
Używanie substancji pomocniczych (np,
Przykład: Rozpuszczalniki Greener
6. Projektowanie pod kątem efektywności energetycznej
Zapotrzebowanie na energię w procesach chemicznych powinno być rozpoznane pod kątem ich wpływu na środowisko i gospodarkę oraz powinno być zminimalizowane. Jeśli to możliwe, metody syntetyczne powinny być przeprowadzane w temperaturze i ciśnieniu otoczenia.
Przykład: Niektóre przeciwciała, enzymy itp.
7. Wykorzystanie surowców odnawialnych
Surowiec lub surowiec powinien być odnawialny, a nie wyczerpywalny, gdy tylko jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne.
Przykład: Biobased Solvents
8. Zmniejszenie ilości pochodnych
Niezbędna derywatyzacja (stosowanie grup blokujących, ochrona/deprotekcja, tymczasowa modyfikacja procesów fizycznych/chemicznych) powinna być zminimalizowana lub unikana, jeśli to możliwe, ponieważ takie kroki wymagają dodatkowych odczynników i mogą generować odpady.
9. Kataliza
Odczynniki katalityczne (jak najbardziej selektywne) są lepsze od odczynników stechiometrycznych.
.
10. Projektowanie pod kątem degradacji
Produkty chemiczne powinny być projektowane w taki sposób, aby po zakończeniu swojej funkcji rozkładały się na nieszkodliwe produkty degradacji i nie utrzymywały się w środowisku.
Przykład:Biodegradowalne surfaktanty
11. Analiza w czasie rzeczywistym w zapobieganiu zanieczyszczeniom
Metodologie analityczne muszą być dalej rozwijane, aby umożliwić monitorowanie i kontrolę procesu w czasie rzeczywistym przed powstaniem niebezpiecznych substancji.
12. Bezpieczniejsza chemia w zapobieganiu wypadkom
Substancje i ich formy stosowane w procesach chemicznych powinny być dobierane w taki sposób, aby zminimalizować możliwość wystąpienia wypadków chemicznych, w tym uwolnień, wybuchów i pożarów.
Przykład: Niektóre odczynniki Grignarda w 2-MeTHF