Mikrobioreaktor Mobius® Breez
Zautomatyzowana, jednorazowa, perfuzyjna platforma do hodowli komórkowej o pojemności 2 ml, przeznaczona do wspierania łagodnych, przystosowalnych i powtarzalnych procesów komórkowych.
Rozwiązanie perfuzyjne Cellicon™
Łatwy w użytku system Benchtop, zwiększający wydajność procesu oraz zapewniający monitoring i kontrolę w czasie rzeczywistym dla niezawodnej i systematycznej pracy.
Jednorazowe bioreaktory Mobius®
Skalowalne, proste i inteligentne
Jednorazowe bioreaktory Mobius® to skalowalna seria bioreaktorów mieszadłowych, zapewniająca elastyczność poprzez połączenie oprogramowania, sprzętu i jednorazowych układów dla zastosowań perfuzyjnych i wsadowych.
Filtr barierowy do hodowli komórkowej Viresolve®
Ostatnia linia obrony przeciw zanieczyszczeniu wirusami w procesach hodowli komórkowej. Filtry barierowe Viresolve® zapewniają spokojne i pozbawione ryzyka prowadzenie procesów.
Analizator Ramana ProCellics™ z oprogramowaniem Ramanowskim Bio4C® PAT
Platforma technologii analizy procesu (PAT) do monitoringu kultur komórkowych w czasie rzeczywistym i in situ.
Film Ultimus® w układach jednorazowych Mobius®
Film Ultimus® to innowacyjny, jednorazowy błona bioprocesowy zapewniający nadzwyczajną wytrzymałość i szczelność, dostępny w workach bioprocesowych 3D Mobius®. Warstwa, która ma kontakt z cieczą, wspiera zdrowy przyrost komórkowy i jest pozbawiona elementów pochodzenia zwierzęcego.
Pakiet oprogramowania do procesów biologicznych Bio4C®
Oprogramowanie Bio4C® ProcessPad
Platforma z oprogramowaniem do wizualizacji danych, analizy i monitorowania procesów, która ułatwia pozyskiwanie, agregację i analizę danych z różnych źródeł.
Oprogramowanie Bio4C® Orchestrator
Zdalny monitoring bioprocesów dzięki oprogramowaniu do orkiestracji. Działanie poszczególnych jednostek jest połączone z centralną platformą dla monitoringu i wizualizacji procesów w czasie rzeczywistym.
Jednorazowe systemy mieszające Mobius® Power MIX
Opracowane dla najtrudniejszych podłoży i roztworów buforowych, wiodące na rynku jednorazowe systemy mieszające Mobius® Power MIX łączą w sobie sprawdzoną technologię mieszającą o wysokiej wydajności oraz wygodę użytku.
System sterylnego próbkowania NovaSeptum® GO
System próbkowania NovaSeptum® GO wciąż wyznacza nowe standardy branżowe oraz umożliwia zamknięty, sterylny, dokładny i systematyczny pobór próbek, który można w pełni dopasować do własnego procesu.
System Mobius® Chrom 20 do oczyszczania w skali klinicznej i procesowej
Zautomatyzowany, jednorazowy system chromatograficzny umożliwiający systematyczne i niezawodne oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych, szczepionek, osocza i białek o działaniu leczniczym w skali klinicznej i procesowej.
System chromatograficzny CoPrime™ w skali procesowej
Nasz wyjątkowy, opatentowany system zapewnia nie tylko sterylne i dokładne próbki, ale również krótszy czas przetwarzania między próbkami z jednoczesną minimalizacją strat produktów i ryzyka zanieczyszczenia.
System ultrafiltracyjny Cogent® w skali procesowej
Zapewnia dokładność w separacji i oczyszczaniu przeciwciał monoklonalnych, szczepionek, osocza i białek o działaniu leczniczym oraz umożliwia szybkie przejście ze skali pilotażowej do produkcyjnej.
Rozwiązanie Mobius® FlexReady z Układami Smart Flexware®
Szybkie przygotowanie, maksymalna elastyczność, wstępne ustawienia i gotowość do użytku
Rozwiązanie Mobius® FlexReady z układami Smart Flexware™ maksymalizuje elastyczność poprzez zapewnienie jednego, skalowalnego systemu, przełączanego między chromatografią i filtracją w przepływie krzyżowym w różnych skalach.
Jednorazowe bioreaktory Mobius®
Skalowalne, proste i inteligentne
Jednorazowe bioreaktory Mobius® to skalowalna seria bioreaktorów mieszadłowych, zapewniająca elastyczność poprzez połączenie oprogramowania, sprzętu i jednorazowych układów dla zastosowań perfuzyjnych i wsadowych.
Złącza Lynx®
Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji złącza Lynx® przystosowane do sterylizacji parowej tworzą niezawodne i sprawdzone przewody do cieczy sterylnych, aby zmniejszać ryzyko i maksymalizować elastyczność.
Wielokolumnowy system podziałowy Mobius®
W pełni zautomatyzowane, jednorazowe rozwiązanie do ciągłej, zamkniętej chromatografii wychwytu. System jest połączony z funkcją rozcieńczania liniowego i intuicyjnym oprogramowaniem, dzięki czemu umożliwia całkowitą kontrolę etapu rozdziału bioprocesów perfuzyjnych i wsadowych, oraz może być stosowany z bioreaktorami o pojemności od 50 l do 2000 l.
Żywica chromatograficzna Eshmuno® CP-FT
Pierwsza żywica kationowymienna opracowana specjalnie dla celów przepływowego usuwania agregatów poprzez chromatografię czołową.
Wykazano, że w trybie przepływowym użycie żywicy Eshmuno® CP-FT może dziesięciokrotnie zmniejszyć ilość żywicy i roztworu buforowego wymaganego do usuwania agregatów z podawanego strumienia przeciwciał monoklonalnych w stosunku do tradycyjnej żywicy CEX do wiązania i wymywania.
Żywica chromatograficzna do trybu mieszanego Eshmuno® CMX
Wysokoselektywna żywica do chromatografii w trybie mieszanym łączy niskie właściwości kationowymienne z oddziaływaniem hydrofobowym, zapewniając żywicę do chromatografii w trybie mieszanym o wysokiej selektywności na potrzeby trudnych do oczyszczenia przeciwciał monoklonalnych, immunokoniugatów i białek fuzyjnych.
Adsorber membranowy Natrix® Q
Adsorber membranowy o silnych właściwościach anionowymiennych, wysokiej pojemności i wydajności do procesów przepływowych.
- Najlepsza w swojej klasie filtracja HCP, DNA i wirusów
- Tolerancja na sól i pH
- Wysoka pojemność (>10 kg/l)
- Oszczędność do 80% w roztworach buforowych i
wymaganej powierzchni laboratoryjnej
System Mobius® Chrom 20 do oczyszczania w skali klinicznej i procesowej
Zautomatyzowany, jednorazowy system chromatograficzny umożliwiający systematyczne i niezawodne oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych, szczepionek, osocza i białek o działaniu leczniczym w skali klinicznej i procesowej.
System chromatograficzny CoPrime™ w skali procesowej
Nasz wyjątkowy, opatentowany system zapewnia nie tylko sterylne i dokładne próbki, ale również krótszy czas przetwarzania między próbkami z jednoczesną minimalizacją strat produktów i ryzyka zanieczyszczenia.
Flokulanty polimerowe Clarisolve® mPAA i pDADMAC
Wysokowydajne rozwiązania do wstępnego oczyszczania, które mogą dwu-/trzykrotnie zredukować powierzchnię filtra wgłębnego i powiązaną z tym objętość przepłukiwania.
Do stosowania z filtrami wgłębnymi Clarisolve® w celu maksymalizacji wydajności i efektywności oczyszczania.
Rozwiązanie Mobius® FlexReady z układami Smart Flexware®
Szybkie przygotowanie, maksymalna elastyczność, wstępne ustawienia i gotowość do użytku
Rozwiązanie Mobius® FlexReady z układami Smart Flexware™ maksymalizuje elastyczność poprzez zapewnienie jednego, skalowalnego systemu, przełączanego między chromatografią i filtracją w przepływie krzyżowym w różnych skalach.
Rozwiązanie Viresolve® Pro
Bezpieczeństwo leków zależy od silnej ochrony przeciwwirusowej. Nasze sprawdzone rozwiązanie Viresolve® Pro zapewnia wysoką retencję, wydajność i pewność, na których możesz polegać.
Filtr wgłębny Millistak+® HC Pro
Pierwszy w swoim rodzaju syntetyczny filtr wgłębny dostępny dla wielu frakcji podłoży; zapewnia czystą i ciągłą filtrację, ponad dwukrotnie większą pojemność, zmniejszoną ekstrakcję całkowitego węgla organicznego oraz 50% redukcję w zalecanej objętości przepłukiwania przed użyciem.
Filtry Millipak®
Unikalna konstrukcja ze złożonych krążków minimalizuje zatrzymywanie produktu, maksymalizując odzysk. Membrana Durapore® o niskich właściwościach wiążących sprawia, że filtry te są najczęstszym wyborem dla krytycznych etapów sterylnej filtracji.
Kapsuła Pellicon® z membraną Ultracel® do ultrafiltracji/diafiltracji
Innowacyjna, niezależna, zamknięta i jednorazowa konstrukcja bez uchwytu zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i ekspozycji operatorów i środowiska na działanie cieczy.
Kasety Pellicon® do ultrafiltracji
Wiodące w branży kasety Pellicon® niezawodnie dostarczają wysokich wyników i pierwszorzędnej wydajności przy obecnych środkach leczniczych o wysokich mianach i lepkości oraz mogą wytrzymać szeroki zakres ciśnienia roboczego, temperatury i żrących środków czyszczących.
Filtr barierowy do hodowli komórkowej Viresolve®
Ostatnia linia obrony przeciw zanieczyszczeniu wirusami w procesach hodowli komórkowej. Filtry barierowe Viresolve® zapewniają spokojne i pozbawione ryzyka prowadzenie procesów.
Filtry Millipore Express®
Gwarancja sterylności z wydajnością, elastycznością i szybkością wymaganą w bioprocesach obecnych i przyszłych.
Filtry PVDF Durapore®
Już od ponad 50 lat te wiodące na rynku filtry zapewniają najwyższą sterylność, jakość i wydajność; dostępne z różnymi rozmiarami porów i w formatach przystosowanych do potrzeb.
Obejrzyj nagranie
Zajrzyj do umysłu pracownika Millipore®, aby odkryć inteligentnie opracowane, łatwe w użyciu wyroby, które minimalizują ryzyko i wyznaczają branżowe standardy wydajności.
Wyroby do bioprodukcji