SIŁA. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebna!
Doskonała szczelność dzięki folii Ultimus®. Teraz dostępne w zestawach jednorazowych Mobius®.
Folia Ultimus®: WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA PRZECIEKI DLA BIOPRZETWÓRSTWA
Folia Ultimus® jest przeznaczona do wymagających, wysokowartościowych, jednorazowych zastosowań w bioprzetwarzaniu cieczy. Pojemniki i worki wykonane z folii Ultimus® Film zapewniają:
- Zwiększoną trwałość zapewniającą szczelne przechowywanie i transport
- Warstwę kontaktową z cieczą wolną od składników pochodzenia zwierzęcego i Irgafos® 168 umożliwiając zdrowy wzrost komórek
- Łatwość obsługi, elastyczność i zgodność z różnymi wymaganiami bioprocesowymi
- Dokumentacja i dane testowe upraszczające integrację z przepływami pracy bioprocesowej
Wytrzymałość folii Ultimus®.
- Tkana struktura nylonowa zapewnia wzmocnioną wytrzymałość
- 10X* Ekstremalna odporność na ścieranie
- 2.8X* Wytrzymałość na rozciąganie
- 2X* Wzmocniona odporność na przebicie
- Najwyższa* Wytrzymałość na zginanie
- Weryfikacja testu transportowego ISTA 3E**
- Irgafos® 168 free
- Comprehensive Extractables Data
* W oparciu o średnie wyniki pięciu dostępnych na rynku testowanych jednorazowych folii do bioprocesów. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie TB5661EN Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film Tech Brief.
** Test transportowy ISTA 3E zweryfikowany przy użyciu 500-litrowego pojemnika Mobius® z folią Ultimus®. Film in 500 L Stainless Steel Transport Bin
Ultimus® Film has extreme durability for superior strength and leak resistance
Wytrzymałość i odporność na przeciekanie dzięki nowatorskiej tkanej warstwie nylonowej
- odporna na przeciekanie warstwa zewnętrzna
- Ulepszona warstwa przepuszczająca gazy
- Tkana nylonowa warstwa wytrzymałościowa zapewniająca doskonałą wytrzymałość i trwałość.
- czystą warstwę kontaktową zapewniającą wzrost komórek
The average leak cost in single-use manufacturing can range from $50-75K for (A) Buffer & media mixing & storage, up to $375K for (B) Intermediate mixing and storage, up to $415K for (C) Bioreactors and up to $560K for (D) Transport and shipping of bulk drug substance. Data is based on an independent survey conducted in 2019 worldwide.
Folia Ultimus® ogranicza wycieki i poprawia wydajność
Zmniejsz liczbę inspekcji i zmaksymalizuj wydajność dzięki mocniejszym, trwalszym rozwiązaniom do produkcji jednorazowego użytku
- Zapobiegaj utracie materiału
- Zmniejsz wskaźnik nieszczelności montażu Zmniejszenie wskaźnika nieszczelności zespołu
- Zmniejszenie liczby błędów inspekcji
- Zminimalizowanie zapasów bezpieczeństwa
- Skrócenie czasu przestoju zakładu
Dowiedz się, co mocniejsza folia może zrobić dla Twoich procesów jednorazowego użytku.
Mobius ® iFlex Bioreactor includes Ultimus ® Film
Transform Single-Use Fluid Management - Nauka i ludzie stojący za folią Ultimus®
Powiązane zasoby
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
The Ultimus® Film Difference Designed with a proprietary woven nylon structure, Ultimus® film demonstrates superior strength and resilience to protect against leaks, abrasions, tears and material fatigue.
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
Single-use technology is used for different operations throughout biomanufacturing including mixing, storage and transportation.
- White Paper:Performance of Mobius ® Bag Assemblies with Ultimus ® Film in Truck Shipping Simulation Test
- Specification Sheet: Ultimus® Film
Ultimus® film was designed to meet the needs of more challenging single-use applications such as large-volume liquid processing. Our Ultimus® film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance through a novel strength layer reinforced by woven nylon.
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
Single-use technologies are increasingly being incorporated into the biomanufacturing workflow to achieve greater efficiency and productivity, reduce capital investment in facilities and equipment, and minimize the risk of cross-contamination.
- Webinar: Development of an Innovative Single-Use Bioprocessing Film for Strength and Leak Resistance
In this webinar, you will learn:About the challenges manufacturers face using single-use products, advancements made in single-use film technology, and the impact extractables and leachables can have on cell growth