Merck
Amicon® 기기
귀하의 단백질을 농축하고 손실을 방지하십시오. Amicon® Ultra 필터로 농축하면 단백질을 신뢰할 수 있게 회수합니다. Amicon® 한외여과 기기는 단백질 및 기타 생체 분자를 농축하고, 생물학적 및 환경적 검체의 성분을 분자량으로 분리하고, 검체 준비를 위해 단백질 및 항체를 탈염 및 투석하는 빠르고 안정적인 방법을 제공합니다. 저결합 Ultracel® 재생 셀룰로스 멤브레인과 함께 Amicon® Ultra 필터를 설계하여 보다 정확한 분자량 컷오프와 높은 단백질 회수율을 보장합니다.   
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
관련 제품 자료
AMICON® ULTRA 필터 선택 방법
  1. 검체의 시작 용량 결정 
  2. 거대분자의 분자량(MW)을 결정한 다음, 거대분자의 MW보다 2배 ~ 3배 작은 분자량 컷오프(MWCO)를 가진 한외여과막을 선택합니다.
  3. 포장 크기 선택 
AMICON® ULTRA 원심분리 필터 기기
Amicon® Ultra 원심분리 필터 기기는 희석되고 복잡한 검체 매트릭스의 고농축 계수로 신속한 한외여과를 제공합니다. 수직 설계 및 멤브레인 표면적에 의해 신속한 검체 처리, 높은 검체 회수율 및 80배에 달하는 농축 계수 기능을 제공합니다.  
특징:
  • 높은 (90% ~ 98%) 회수율: 분자량 컷오프 범위 내의 Ultracel® 재생 셀룰로스 멤브레인 
  • 빠른 처리 시간: 수직 멤브레인은 농축 극성화 및 멤브레인 오염을 감소시킵니다. 이로 인해 10-15분만에 초고속 회전 시간을 달성할 수 있습니다.
  • 낮은 비특이적 결합: 가열 밀봉막은 다운스트림 추출물을 최소화합니다 
  • 편리한 시료 모니터링: 반투명 하우징 및 용량 그라데이션
  • 피펫터 검체에 직접 접근하면 농축액을 회수하기 위한 처리 단계가 필요하지 않습니다 
  • 역회전 기능은 작고 희석된 샘플들에서도 일관되고 최대한의 단백질 회수를 제공합니다.
  • 낮은 검체 손실: 필터 장치 내 물리적 데드스톱은 건조로 회전되는 것을 방지하여 잠재적인 샘플 손실을 막습니다. 
  • 광범위한 화학적 호환성 : pH 1 ~ 9인 광범위한 수용액과 호환 가능합니다
  • 일관성 있고 신뢰할 수 있는 검체 준비: 검체 건조 없이 예측 가능한 농축 계수 
  • 급속 단백질 농축: 단일 단계에서 25배 ~ 80배 농축
Amicon® Ultra 원심분리 기기는 네 가지 다양한 용량으로 3kDa, 10kDa, 30kDa, 50kDa 및 100kDa의 공칭 분자량 한계((NMWL)로 제공됩니다. 
  • Amicon® Ultra 0.5 mL 원심분리 필터
  • Amicon® Ultra 2 mL 원심분리 필터 
  • Amicon® Ultra 4 mL 원심분리 필터
  • Amicon® Ultra 15 mL 원심분리 필터 
어플리케이션:
  • 항원, 항체, 효소, 핵산 및 미생물을 함유한 생물학적 검체의 농축
  • 조직 배양 추출물 또는 세포 용해물 내 거대분자 성분의 정제 및 HPLC 수행 전 단백질 제거
  • 컬럼 용리액에서 희석 또는 사전 정제된 단백질의 농축
  • 제염, 버퍼 교환 및 단백질 투석
  • 크기 배제 및 단백질 분획
AMICON® PRO 어댑터
Amicon®Pro 어댑터는 투석, 희석여과, 친화성 정제, 버퍼 교환, 필터 보조 검체 준비(FASP) 및 농축을 포함하되 이에 국한되지 않는 다중 동시 단백질 작업공정 처리를 가능하게 하는 Amicon®Ultra 원심분리 여과 기기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. Amicon® Pro 어댑터는 시료 이동 없이 최대 회수를 위해 단일 장치에서 모든 단백질 작업 조작을 수행할 수 있는 유일한 제품입니다. 교환 튜브 팁과 Amicon® Ultra 장치 사이의 독특하게 설계된 인터페이스를 통해 단일 회전으로 99% 이상의 버퍼 교환을 가능하게 합니다.
Amicon® Pro 어댑터는 세척 및 완충액 교환 단계를 위한 10mL 챔버와 친화성 레진 삽입 및 단백질 및 항체의 동시 용리 및 농축을 가능하게 하는 프릿 그리고 제어되고 연속적인 투석여과를 위한 유속을 조절하는 교환 팁으로 구성됩니다.
특징:
  • 유연성: 항체 및 단백질 동시 표지, 정제, 검체 농축 또는 제어된 정용여과를 위해 설계
  • 향상된 회수율: 단백질 손실 감소를 위한 검체 이동 단계 제거
  • 시간 절약: 단일 기기에 여러 단백질 워크플로 공정을 결합
어플리케이션:
  • 항체 표지법
  • 연속 희석여과를 통한 버퍼 교환
AMICON® 교반 셀
Amicon® 교반 셀은 높은 유속에서 가압 한외여과(pUF)를 사용하여 급속 농축, 희석여과 및 버퍼 교환을 위한 대량 검체 용량을 처리합니다. 가스 압력은 여과를 위한 셀에 직접 적용됩니다. 호환 가능한 멤브레인 필터는 Ultracel® RC(재생 셀룰로오스) 및 Biomax® PES(폴리에테르설폰)을 포함하며, 1 kDa에서 500 kDa까지의 다양한 공칭 분자량 한도를 제공합니다. 멤브레인 공칭 분자량한계(NMWCO)를 상회하는 용질은 셀에 유지되는 반면, 분획분자량을 하회하는 물 및 용질은 여과액으로 들어가 셀 밖으로 나옵니다.
특징:
  • 대용량 한외여과: 50mL ~ 400mL의 용량을 처리할 수 있도록 세 가지 크기로 제공되며, 용량 확장을 위한 선택적인 외부 800mL 저장소를 구비하고 있습니다
  • 온화한 검체 농축: 자기 교반은 농도 분극 및 전단 변성을 최소화합니다
  • 급속 한외여과: 최대 10% 거대 용질 농도의 용액에 대한 높은 유속
  • 재사용 및 고압멸균 가능: Amicon® Stirred Cells은 멸균을 위해 고압멸균이 가능
  • 간편하고 안전한 설치: 튜빙에 신속히 연결
  • 통합 안전 특징: 스크류 스레드 및 감압 밸브를 구비하여, 외부 하우징이 필요하지 않습니다. 이는 조립 및 분해가 더욱 쉬우며, 장치가 제대로 조립되었음을 매우 명확하게 확인할 수 있다는 것을 의미합니다.
어플리케이션
  • 단백질, 효소, 항체 및 바이러스를 포함한 고분자 용액을 위한 농축액, 희석여과 및 버퍼 교환