과립형 원료
표준 벌크 원료는 고형화(caking), 뭉침(clumping) 및 먼지 발생 경향으로 인해 공정의 효율성과 안전성을 저하시킬 수 있습니다. 반대로 당사의 과립형 원료는 유동이 자유로우며 취급이 간편한 장점이 있습니다. 고형과 및 뭉침 현상을 줄여 공정성을 개선하는 과정을 통해 제조 속도와 작업자의 안전성을 모두 향상시킬 수 있습니다. 당사의 과립형 원료 사용을 통해 공정 중단, 품질 편차, 작업자의 안전 위험을 낮추는 데 도움을 받으실 수 있습니다.
- 고형과(caking) 현상의 상당한 저감
- 취급 및 공정성 향상
- 작업자의 안전성 향상
- 다양한 적용
- Emprove® Expert 제품은 고위험 응용분야에 대해 엔도톡신 함량을 낮춘 것을 특징으로 합니다
당사의 과립형 분말 원료는 온도 및 습기에 취약한 원료에 특수하게 맞춰진 롤러 압축 방식으로 생산됩니다. 이러한 원료는 물이나 기타 첨가물의 사용 없이 오직 압축력에 의해서만 만들어집니다. 이러한 결과로 원료 특성을 보존할 수 있으며 고품질 기준을 충족할 수 있습니다.