Merck
Chemical Biology Tools
연구실에서 화학 생물학 도구를 사용하는 과학자
자사는 귀하가 화학과 생물학 사이의 격차를 해소하기 위해 집중할 수 있도록 독창성을 제공합니다. 귀하의 작업에서 성공하고 자사의 동급 최고 솔루션과 업계 리더십이 뒷받침하는 신흥 분야로 과학 커뮤니티를 이끄십시오.
주요 제품 보기:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Dexterity Kit
Dexterity Kit는 알려진 항체 또는 목적 단백질(POI) 특정 소분자가 있는 한 단백질에 대한 고민감성 근접 라벨링을 수행할 수 있는 간단한 올인원 방법입니다. 이 단백질 라벨링 키트로 4 nm의 POI 내에서 정밀한 마이크로매핑을 수행할 수 있습니다. Dexterity Kits는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
  • 아민 또는 산기와 함께 아미드 연결로써 소분자를 손쉽게 통합
  • 짧은 라벨링 반경
  • 양성 활성화 방법(가시광선)
  • 촉매 신호 증폭
DNA 인코딩 라이브러리(DELs)
DNA 인코딩 단편 라이브러리
자사 파트너 DyNAbind의 단편 DEL은 단일 튜브에 전체 스크리닝 라이브러리를 제공하여, 약물 발견 공정을 보다 빠르고, 보다 효율적이며, 보다 저렴하게 만듭니다. 다음을 제공하기 위해 DyNAbind DEL 기술에 대한 장벽을 낮췄습니다.
  • DEL 기술에 대한 합리적인 가격의 기성품 이용
  • DEL을 사용한 스크리닝에 대한 혁신적인 접근 방식을 위한 동적 단편 라이브러리
  • 모든 단편 성분에 대한 높은 수준의 품질 관리로 데이터 신뢰성 및 적중 검증 극대화
  • 화합물이 우수한 리간드 효율성과 최적화를 위한 충분한 공간을 구비한 유리한 단편 공간에 있도록 하는 라이브러리 설계에 사용되는 3의 법칙
  • 서비스 제공업체에 참여하기 전에 내부적으로 초기 DEL 심사를 수행 및 검증하는 능력
  • 거의 모든 약물 가능 표적에 대해 배포할 준비가 되어 있는 다양성을 최대화한 라이브러리
1,000만 개 화합물 DNA 인코딩 라이브러리(DEL)
자사 파트너인 DyNAbind의 이 DNA 인코딩 라이브러리에는 DNA 바코드가 각각 태그되어 있는 1,000만 개의 소분자 화합물 라이브러리가 포함되어 있습니다. 이 DEL은 다음과 같은 기능을 제공합니다.
  • 1,000만 개 화합물, 기성품, 합리적인 가격의 DEL
  • 단일 마이크로원심분리기 튜브에 적합함
  • 키트 사용에 복잡한 로봇공학이 필요하지 않음
  • 결합, 세척, PCR 및 차세대 시퀀싱에 의한 신속한 분석
  • 자사 웹사이트 포털에서 무료 분석
  • 추가 비용 없이 타이를 사용해 50회 또는 60회까지 적중할 수 있는 구조입니다.
  • 라벨 라이선스로 추가 요금 없이 연구개발 또는 제조 시 적중을 사용할 수 있습니다.
화학적 프로브 및 도구
프로브 구성 단위: 귀하의 프로브를 설계하십시오
다양한 반응기, 스캐폴드, 링커 및 태그를 사용하여, 다음과 호환되는 기능을 포함하도록 프로브를 설계할 수 있습니다.
  • 표적 관여
  • 농축
  • 형광
  • 생물직교 화학
표적 기반 프로브: 선택적 및 특성화
표적 하나 또는 단백질 하위 집합에 대해 높은 특이성을 구비한 프로브 중에서 선택하여 생물학적 공정, 단백질 활성 및 국소화, 세포 신호 전달 네트워크에 대한 통찰력을 제공합니다.
생물직교 리포터 태그: 간섭없는 조사
알카인, 아자이드 또는 테트라진 핸들을 함유하는 프로브는 생체직교 호환 형광 또는 비오틴화 태그와 쌍을 이룹니다.
Baseclick EdU 세포 증식 모니터링 키트: 신속한 세포 성장의 정량화
EdU 뉴클레오사이드를 사용한 in vivo 실험에서 특히 세포 증식 감지:
  • 동물에게 무독성
  • 복제 DNA에 직접 결합
  • 아자이드 형광 프로브를 사용한 클릭 화학 표지를 위한 알카인 핸들 함유
보거(Boger) 세린 가수분해효소 억제제: 비가역 결합
세린 가수분해효소족의 광범위한 억제를 가진 데일 보거(Dale Boger) 연구실 분자 라이브러리를 이용하십시오. 아민 부위에서 작용기 부착을 통해 화합물을 원하는 반응성 및 선택성으로 조정하고 세린 가수분해효소 효소의 특정 하위 부류에 대한 억제제를 개발합니다.
정족수 감지 조절제: 박테리아 신호전달 간섭
정족수 감지는 많은 일반 박테리아에서 사용하는 화학적 통신 기전입니다. 헬렌 블랙웰(Helen Blackwell) 연구실에서 개발한 새로운 정족수 감지 조절제는 그람 음성 종에 대해 보고된 가장 강력한 억제제 및 활성화제 중 일부입니다.
생체접합
가교제: 다양한 생물학적 필요를 위한 다양한 링커
길이, 용해도 및 작용기 반응성이 다양한 가교제를 제공합니다.
  • 아민용 NHS 에스테르 또는 티올용 말레이미드를 포함한 일반적인 생체접합 링커
  • APN 반응성으로 증진된 티올 커플링
  • 설포-NHS 에스테르 및 PEG화 링커로 향상된 용해도
  • 절단 가능한 링커도 이용 가능
또한, 클릭 화학 반응성을 위해 설계된 가교제도 제공합니다.
  • 구리 클릭 화학을 위한 아자이드 및 알카인
  • 무동(Copper-Free) 클릭 화학을 위한 디벤조사이클로옥타인(DBCO), 아자이드, 테트라진 또는 트랜스사이클로옥타인
칼륨 아실트리플루오로보레이트(KATs): 생체접합에 대한 새로운 접근
고유한 작용기 등급으로서, KATs는:
  • 단백질 접합 및 하이드로겔 형성에 대한 혁신적인 접근 방식 제공
  • 활성화제 또는 보호기가 필요없이 액상 조건 하에서 신속하고 화학선택적인 아미드 형성 반응을 거침
후기 단계 접합: 생물활성 소분자의 천연 화학적 태그 부착
자사는 한쪽 말단에는 금속 설피네이트를 가진 바란(Baran) Diversinate 가교제를 제공하여 불활성 C-H 결합에 직접 부착하고 다른 말단에는 알카인에 부착하기 위한 아자이드를 제공합니다. 자사는 아자이드 가교제에 부착하기 위한 다양한 알카인 및 변형 알카인 가교제를 제공합니다.