치료제 및 연구용 지질
지질 및 그의 대사는 세포, 조직 및 기관 생리학에서 필수적인 역할을 합니다. 지질은 비극성 유기 용매에서 용해성이며 물에서는 불용성인 소수성 또는 양친매성 화합물입니다. 용해도 및 극성과 같은 생리학적 특성에 따라 지질에는 지방산, 아실, 당지질, 당인지질(GPL), 스핑고지질, 스테롤, 프레놀, 사카로지질 및 폴리케타이드의 주요 범주가 있습니다. 이러한 분자들은 세포막에 구조를 제공하고, 에너지를 저장하며, 세포 신호전달과 세포 기능 조절에 필수적입니다.
많은 유전성 대사 질환은 지질 대사의 결함으로 발생합니다. 지질 대사 장애는 세포 손상을 유발하는 해당 환자의 혈액과 조직에서 비정상적인 지질의 유해한 축적으로부터 자주 기인합니다. 이러한 지질의 정확한 식별은 적절한 진단과 치료를 위해 필수적입니다. 대사체학 연구의 하위 분야인 지질체학 연구는 생물학적 근원 이내에서 지질의 프로파일링, 식별 및 정량, 그리고 다른 세포 성분과의 상호작용을 포함합니다. 일반적인 양적 지질 분석 방법으로는 고성능 액상 크로마토그래피(HPLC), 박막 크로마토그래피(TLC), 액상 크로마토그래피-질량 분광분석법(LC-MS) 및 핵자기공명(NMR) 분광학이 있습니다.
자사의 광범위한 지질을 이용하여 mRNA 백신 등 유망한 치료 방법이 개발되고 있습니다. 자사는 시료 채집, 저장 및 추출에서 분석 보정, 분석 및 데이터 처리까지 전체 지질체학 작업공정을 따라 지질체학 분석 및 지질 응용분야에서 신속한 발전을 지원합니다. LIPID MAPS 분류를 기반으로, 스테로이드, 프로스타글란딘, 포화 및 불포화 지방산 그리고 오일을 위한 제품의 광범위한 목록을 검색해 보십시오.
세포 배양의 지질
콜레스테롤과 같은 지질은 동물 유래 성분을 피해야 하는 세포 배양 배지를 보충하기 위해 사용될 수 있습니다. 메틸-베타-사이클로덱스트린으로 제형화된 콜레스테롤은 물에 대한 용해도가 향상되었으며, 이는 콜레스테롤을 배지 보충제로 포함하도록 필요한 특성입니다. 당사는 합성 콜레스테롤의 유일한 상업적 공급자이며, 무혈청 배지에서 CHO 세포 성장의 최적화를 위해 지방산 혼합물도 제공합니다.
관련 제품 리소스