Avanti® Polar Lipids
대사체학의 하위 분야인 지질체학은 지질체로 불리는 세포 또는 생물학적 시스템에서 전체 지질의 구조 및 기능과 이의 다른 세포 성분과의 상호작용을 연구하여 병리학적 질환의 생체표지자를 발견합니다.
자사는 미국을 제외한 모든 국가를 위한 Avanti® Polar Lipids의 독점 파트너사로서, 전세계 연구자들이 고순도 지질에 좀 더 접근 가능하도록 노력합니다. 자사는 복잡한 치료제 및 차세대 mRNA 백신을 위해 약물 전달 솔루션에 사용되는 포괄적인 Avanti® 지질, 보강제 및 장비 포트폴리오를 제공합니다. 모든 Avanti® 제품은 엄격한 품질 및 안정성 기준을 만족합니다.
- >99% 순도를 가진 2,000개가 넘는 Avanti® 제품
- 고순도 천연 및 합성 인지질, 스핑고지질(sphingolipid) 및 스테롤 지질
- 형광 지질, 보강제, 지질 결합 항체 및 기타
- 지질 구조 및 기능을 연구하는 지질체학 도구
- 리포좀 제조용 Avanti® Mini-Extruder
관련 제품 자료
Adjuvants in Immunotherapy & Vaccine Development
Salmonella minnesota R595 유래 이질성 모노포스포릴 지질 A(MPL)를 사용하는 백신 보강제는 동물 및 인간 백신에서 이질성 단백질에 대한 Th-1 유형 면역 반응을 유도하기 위해 안전하고 효과적이라고 증명되었습니다. Avanti® 팀은 합성 MPL 유도체 및 보강제 시스템을 도입하여 면역요법 및 백신 개발에 혁신을 일으켰습니다. 다수의 Avanti® 합성 유사체를 제공하며, 이전의 천연 제품과 같이 면역 반응을 유도하는 데 효과적이고 안전한 것으로 보여진 단일 분자 종을 포함합니다. PHAD®, 3D-PHAD® 및 3D(6A)-PHAD®는 다양한 항원을 이용하여 동물에서 전폭적으로 시험되었습니다. 이러한 보강제는 모든 사례에서 세균 유래 MPL에 대해 유사한 활성 및 안전성을 보입니다.
UltimateSPLASH™ ONE
UltimateSPLASH™ ONE은 정량적 지질체학을 위한 완전한 내부 표준 용액입니다. 15개 지질 등급을 다루는 69개 고순도 중수소로 표지 내부 용액을 담은 바이알 한 개로 구성됩니다. 각 바이알은 1.2 ml의 1:1 DCM:MeOH 용액을 포함하며 이는 여러 지질체학 기법을 사용하여 정확한 정량을 위해 철저하게 규명되고, 정량되었으며 혼합되었습니다.
LIPID MAPS® 질량 분광법 표준물
Avanti®는 당지질, 당인지질, 스핑고지질 및 스테롤을 포함한 지질 분석용 LIPID MAPS® 질량 분광법 표준물의 독점적인 라이센스를 가진 제조자이자 공급자입니다. 정량 표준물은 질량 분광법에서 분자 종의 구조 또는 농도를 식별하기 위해서 사용됩니다. 정량 표준은 질량 분광법 분석으로 지질의 일반 식별을 위한 DNA 중합효소를 표지하기 위해 사용됩니다. 귀하의 모든 애플리케이션을 위해, 화학적으로 순수한 Avanti® 지질 표준물은 규명되어 명확한 농도에서 단위 용기에 선포장됩니다. 각 표준물에 대해 상세한 분석 증명서가 동봉됩니다.
장비
Avanti® Mini Extruder는 효율적인 방법으로 압출에 의한 대형 단층 소포를 제조할 수 있도록 합니다. 용매 또는 세정제의 사용없이 균일한 단층 지방소체를 생산합니다. 소포 크기는 폴리카보네이트 멤브레인 선택으로 제어됩니다. 압출로 제조된 단층 소포의 입자 크기 분포는 압출기 멤브레인을 통과하는 횟수의 함수입니다. 핫플레이트 위에 안정장치 블럭-압출기 조립부품을 설치하여 실온을 초과하는 전이 온도를 가지는 지질의 신속한 온도 조절을 성취할 수 있습니다. 스테인레스 스틸과 테프론으로 제조된 특별한 디자인으로 모든 습식 부품의 신속한 세척이 가능하여 다른 지질 종의 소포 생산 사이의 “가동 휴지 시간”을 감소합니다.