1650006
USP
Tetracaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester, Amethocaine hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
tetracaine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
InChI key
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Gel
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Aerosol®
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Solution
- Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Topical Powder
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.