1453526
USP
Naltrexone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(5α)-17-(3-Butenyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, N-(3-Butenyl)noroxymorphone hydrochloride, NIH 10458
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
naltrexone
제조업체/상표
USP
약물 제어
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl.N1([C@H]2[C@]3([C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)C(=O)CC3)CC1)O)CCC=C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-2-3-9-21-10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h2,4-5,15,18,22,24H,1,3,6-11H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
InChI key
UMLGCEOOYPDDJJ-ITLPAZOVSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Naltrexone Hydrochloride
- Naltrexone Hydrochloride Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.