주요 문서
SAAR5041950
Potassium carbonate
anhydrous, univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
138.21
Beilstein:
4267587
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
anhydrous
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5041950EM)
mp
891 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)