주요 문서
SYNC314125
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, hose size 10 mm, Overall H 300 mm
동의어(들):
Synthware C314125, coil-type condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C314125
전체 높이
300 mm
코일 길이
125 mm
호스 크기
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)