주요 문서
SYNC534125
Synthware reflux condenser with large cooling capacity and removeable hose connection
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, Overall H 300 mm, hose size 8 mm
동의어(들):
Synthware C534125, straight condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
C534125
전체 높이
300 mm
코일 길이
125 mm
호스 크기
8 mm
관련 카테고리
일반 설명
Synthware reflux condenser jacketed with large cooling capacity and two removable hose connections.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)