주요 문서
1.02109
Supelco
Calcium oxide from marble
small lumps ~3-20 mm
동의어(들):
Calcium oxide from marble, Lime, caustic, Quicklime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CaO
CAS Number:
Molecular Weight:
56.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-138-9
NACRES:
NB.21
Quality Level
분석
≥95.0% (complexometric)
양식
solid
불순물
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
2850 °C/100 mbar
mp
2580 °C
density
3.37 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
800‑1200 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤5000 ppm
양이온 미량물
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Ca]=O
InChI
1S/Ca.O
InChI key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 500 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 5000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1