주요 문서
PHL80499
Mollugin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carboxylic acid methyl ester, Rubimaillin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
284.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C=CC(C(C(OC)=O)=C(O)C2=C3C=CC=C2)=C3O1
InChI
1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
InChI key
VLGATXOTCNBWIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)